PICM0RG50
inserto per colture cellulari Millicell, 30 mm, PTFE idrofilo, 0,4 µm
pore size 0.4 μm, diam. 30 mm, transparent PTFE membrane, hydrophilic, H 5 mm, size 6 wells, sterile
Sinonimo/i:
Millicell Cell Culture Insert, 30 mm, hydrophilic PTFE, 0.4 µm, Millicell-CM, cell culture inserts, organotypic inserts, plate inserts
Scegli un formato
562,00 €
Spedizione prevista il03 febbraio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
562,00 €
Spedizione prevista il03 febbraio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene housing
transparent PTFE membrane
Livello qualitativo
Sterilità
ethylene oxide treated
sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millicell®
Confezionamento
pkg of Individually blister packaged
Parametri
50 °C max. temp.
tecniche
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
Altezza
5 mm
Diametro
30 mm
Misura
6 wells
Area superficiale
4.2 cm2
Colore
transparent membrane, when wetted
Matrice
Biopore™
Dimensione pori
0.4 μm
Tipo di binding
low binding surface
Metodo di rivelazione
fluorometric
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
- Adesione cellulare, colture cellulari 3D, crescita cellulare, differenziazione cellulare, immunocitochimica
- La membrana Biopore (PTFE idrofilo) è ideale per un ridotto adsorbimento proteico, l′osservazione di cellule vive e gli studi di immunofluorescenza.
Caratteristiche e vantaggi
- Per un′alta vitalità cellulare e studi avanzati della struttura tridimensionale degli espianti
- L′altezza ridotta agevola l′adattamento all′interno di piastre di Petri standard
- La membrana Biopore (PTFE) assicura un′elevata vitalità—fino a 40 giorni—e un eccellente trasporto di ossigeno trans-membrana
- La membrana è otticamente trasparente e ottimizzata per il mantenimento a lungo termine di espianti organotipici
Nota sulla preparazione
- Add assay solution or media to the receiver well: 2 mL for 6 well format orequivalent dimensions.
- With forceps, place the insert into the receiver well at a 30°-45° angle togradually wet it out from the basolateral side.
- Once edges start to wet out, gently lower the insert until it is fully seatedinto the well.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
Contenuto correlato
Explore our portfolio of 3D cell culture tools and technologies for any 3D cell line or application and discover organoids, hydrogels, ULA, microwell, or hydrogel plates, and more.