WHAWB120462
EasiCollect (50)
device for collection of buccal DNA samples, pkg of pack of 50 devices
Sinonimo/i:
Whatman FTA
Scegli un formato
267,90 €
Prezzo di listino282,00 €Risparmia il 5%Scegli un formato
About This Item
267,90 €
Prezzo di listino282,00 €Risparmia il 5%Prodotti consigliati
Caratteristiche
Included: A removable 2 × 2 in. (5 × 5 cm) indicating FTA card.
Produttore/marchio commerciale
Qiagen WB120462
Confezionamento
pkg of pack of 50 devices
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This document shows intructions for EasiCollect™ device from Cytiva.