CLS7078B50
Pyrex® Shorty serological disposable pipette, sterile, plugged
volume 50.0 mL, accuracy: 0.5 mL
Sinonimo/i:
ETERNA, Graduated Pipettes, Pipettes, SILBERBRAND, Corning® 7078B
Scegli un formato
283,10 €
Prezzo di listino298,00 €Scegli un formato
About This Item
283,10 €
Prezzo di listino298,00 €Prodotti consigliati
Materiali
glass
round tip
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free: no
RNase free: no
color-coded Purple
graduations
subdivision
Confezionamento
pack of 25 ea
case of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 7078B-50
Campo di misura del volume
50.0 mL, accuracy: 0.5 mL
Lunghezza
358 mm
Capacità
50 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)