Documenti fondamentali
CLS7077B25
Pyrex® Shorty serological pipettes, disposable, sterile, plugged, individually wrapped
volume 25.0 mL, accuracy: 0.2 mL
Sinonimo/i:
Corning® 7077B
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
Confezionamento
pack of 100 ea
case of 400 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 7077B-25
Campo di misura del volume
25.0 mL, accuracy: 0.2 mL
Lunghezza
300 mm
Capacità
25 mL
Descrizione generale
These sterile disposable shorty Pyrex serological pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out. They are ideal for use in confined areas such as hoods. The 5, 10 and 25 mL sizes have tooled tops and the 50 mL has a polypropylene top end. Negative graduations on each pipet make it applicable for both serological and measuring procedures.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)