Documenti fondamentali
CLS7078B1
Pyrex® Shorty serological disposable pipette, sterile, plugged
volume 1.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Sinonimo/i:
Corning® 7078B
Scegli un formato
500 EA
401,00 €
401,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
401,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
401,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
glass
round tip
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free: no
RNase free: no
color-coded Yellow
graduations
subdivision
Confezionamento
pack of 250 ea
case of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 7078B-1
Campo di misura del volume
1.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Lunghezza
215 mm
Capacità
1 mL
Descrizione generale
These sterile disposable shorty Pyrex serological pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out. They are ideal for use in confined areas such as hoods. The 5, 10 and 25 mL sizes have tooled tops and the 50 mL has a polypropylene top end. Negative graduations on each pipet make it applicable for both serological and measuring procedures. Packaged in plastic bags so several can be removed without contaminating the entire pack.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)