Documenti fondamentali
CLS707710N
Pyrex® disposable serological pipettes
volume 10.0 mL
Sinonimo/i:
Corning® 7077
Scegli un formato
600 EA
453,00 €
453,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
600 EA
453,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
453,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
Confezionamento
pack of 100 ea
case of 600 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 7077-10N
Campo di misura
accuracy: 0.1 mL
Capacità
10.0 mL
Volume
10.0 mL
Descrizione generale
  • Pyrex® disposable borosilcate glass serological pipettes are calibrated "to deliver" with blow-out.
  • Features long, slender, tapered tips for faster and easier pipetting.
  • Includes negative graduations for additional working volume.
  • Fire-polished tips for burr-free, even flow rates.
These disposable serological pipettes are calibrated "to deliver" with blow -out. Individually wrapped. Sterile. Plugged
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)