Documenti fondamentali
CLS707102
Pyrex® VISTA volumetric pipette, Class A
volume 2 mL
Sinonimo/i:
Corning® 70710
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS707102 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
glass
Caratteristiche
class A
graduation
Confezionamento
case of 12 ea
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 70710-2
Campo di misura del volume
2 mL
Capacità
2 mL
Categorie correlate
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)