SYNP192010
Synthware™ class A graduated pipet
bottle capacity 10 mL, borosilicate glass 3.3
Sinonimo/i:
Synthware P192010, Pasteur pipette
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass 3.3
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech P192010
Capacità bottiglia
10 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Pipets, Graduated, Class A, Capacity: 10mL
Applicazioni
kemetch; synthware; pipet; graduated; class a
Caratteristiche e vantaggi
Organic Chemistry
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)