CLS4980250
Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flask
capacity 250 mL
Sinonimo/i:
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks glass, Corning® 4980
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
narrow-mouth
Giunto
joint stopper6
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
subdivision 25 mL
Confezionamento
pack of 12
case of 48
Produttore/marchio commerciale
Corning 4980-250
Disponibilità
not available in EU
Campo di misura del volume
50-200 mL
Capacità
250 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
- Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
- Flasks have durable white enamel graduations and an extra-large marking spot.
- Features an improved tooled heavy-duty top finish.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)