Documenti fondamentali
ACE729810
Ace addition funnel
capacity 250 mL
Scegli un formato
1 EA
372,65 €
372,65 €
Prezzo di listino401,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
372,65 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
NACRES:
NB.43
372,65 €
Prezzo di listino401,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
0-3 pressure equalizing funnel
Capacità
250 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Angled position makes manipulation of stopcock easier than conventional style. Leak-proof with complete drainage, pressure-equalizing arm, precise needle-valve adjustment, and double-scale graduations.
Threaded stopcock (0 to 3 mm orifice for funnels up to 250 mL and 0 to 5 mm orifice for funnels 500 mL and larger) with PTFE plug permits smooth needle-valve adjustment down to 0.1 mL/min flow rate. Double PTFE-ring seals prevent exposure of backup O-ring to corrosive liquids.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)