Documenti fondamentali
CLS30262L
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with blue enamel
volume 2,000 mL
Sinonimo/i:
Corning® 3026
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS30262L al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Caratteristiche
subdivision 20.0 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 3026-2L
tol. measuring range
6.0 mL
Volume
2,000 mL
Descrizione generale
Calibrated "to deliver".
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)