Documenti fondamentali
CLS3022P500
Corning® reusable graduated cylinder
single metric scale with funnel top, polypropylene, "to contain", size 500 mL
Sinonimo/i:
lab equipment accessory
Scegli un formato
6 EA
217,00 €
217,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
217,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
217,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
graduations 5 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 3022P-500
Alt. × diam. est.
360 mm × 54 mm
Misura
500 mL
Descrizione generale
Transluscent polypropylene graduated cylinders are manufactured with raised graduations at the primary scale points. Cylinders have a hexagonal base and are calibrated "to contain" (TC). Tolerances according to ISO 6706. Exposure to temperatures above 60 °C may affect accuracy.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.