Documenti fondamentali
CDS025252
Sigma-Aldrich
Disodium 2-[(4-oxidophenyl)(4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]benzoate
AldrichCPR
Sinonimo/i:
1(3H)-Isobenzofuranone, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-, disodium salt, Phenolphthalein, disodium salt
Scegli un formato
1 G
154,00 €
154,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
154,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H12O4Na2
Numero CAS:
Peso molecolare:
362.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
154,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]c1ccc(cc1)C(=C3C=CC(=O)C=C3)c2c(cccc2)C(=O)[O-]
InChI
InChI=1S/C7H16O9S3/c1-17(8,9)14-5-4-7(16-19(3,12)13)6-15-18(2,10)11/h7H,4-6H2,1-3H3
HAWFSFZXNWBZRU-UHFFFAOYSA-L
Altre note
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)