P9875
Phenolphthalein bisphosphate tetrasodium salt
≥92.5% purity, powder
Sinonimo/i:
Phenolphthalein diphosphate tetrasodium salt
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Phenolphthalein bisphosphate tetrasodium salt, ~95%
Saggio
~95%
Livello qualitativo
Stato
powder
Impurezze
Phenolphthalein, none detected
5-10% solvent (actual content on label)
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(OP([O-])([O-])=O)cc4
InChI
1S/C20H16O10P2.4Na/c21-19-17-3-1-2-4-18(17)20(28-19,13-5-9-15(10-6-13)29-31(22,23)24)14-7-11-16(12-8-14)30-32(25,26)27;;;;/h1-12H,(H2,22,23,24)(H2,25,26,27);;;;/q;4*+1/p-4
HTMKLCRJVFFVDW-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)