CDS013631
2-Chloro-6-methylpyrazine
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
Cc1cncc(Cl)n1
InChI
1S/C5H5ClN2/c1-4-2-7-3-5(6)8-4/h2-3H,1H3
CKUVSPQGYLELRG-UHFFFAOYSA-N