B48207
Bis(2-methoxyethyl)amine
98%
Sinonimo/i:
2,2′-Dimethoxydiethylamine, 2-Methoxy-N-(2-methoxyethyl)ethanamine, Di(2-methoxyethyl)amine, N,N-Bis(2-methoxyethyl)amine
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. ebollizione
170-172 °C (lit.)
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCCNCCOC
InChI
1S/C6H15NO2/c1-8-5-3-7-4-6-9-2/h7H,3-6H2,1-2H3
IBZKBSXREAQDTO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- In the Pd-catalyzed Buchwald-Hartwig amination reaction to synthesize aryl amines by reacting with aryl and heteroaryl halides.
- To synthesize α-ketoamides via metal-free oxidative coupling reaction with methyl ketones in the presence of tert-butyl hydroperoxide as an oxidant and iodine as a catalyst.
- To synthesize N, N-dialkyl perfluoroalkanesulfonamides by reacting with perfluoroalkanesulfonyl halides.
- To synthesize N-(alkoxy)succinamide ester by reacting with succinyl chloride, which can be used as an intermediate to prepare diol monomer for biodegradable polyester synthesis.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?