Documenti fondamentali
CAD7975
Micro-emulsifying needle
with reinforcing bar, gauge 22 ×, L 2 7/8 in.
Scegli un formato
4 EA
599,40 €
599,40 €
Prezzo di listino645,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 EA
599,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
42142546
NACRES:
NB.03
599,40 €
Prezzo di listino645,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Cadence Science 7975
Lunghezza
2 7/8 in.
Gauge
22 ×
Descrizione generale
Widely used for allergens and the mixing of adjuvants and antigens, oil based liquids or any two liquid media differing in viscosity. By locking two syringes on to the double hub needle or double hub adapter, two liquids such as a mineral oil and an emulsifying agent may be readily pumped between the two syringes to produce a uniform mixture.
Indicated lengths are the overall length. Researchers and technicians utilize Micro-Mate® 5 mL and 10 mL Luer lock tip glass syringes for micro-emulsifying procedures. The outstanding quality of the glass and the special secure Luer locking tip provide quality and reliability.
Note legali
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)