Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 150,00 € |
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| material blunt tip stainless steel needle (point style 3) | material blunt tip stainless steel needle (point style 3) | material blunt tip stainless steel needle (point style 3) | material blunt tip stainless steel needle (point style 3) |
| size 22 ga (blunt tip) | size - | size - | size - |
| volume 1 mL | volume 1 μL | volume 1 μL | volume 1 μL |
| manufacturer/tradename Hamilton 81365 | manufacturer/tradename Hamilton 80107 | manufacturer/tradename Hamilton 86200 | manufacturer/tradename Hamilton 80100 |
| needle L 51 mm | needle L 70 mm (2.75 in.) | needle L 70 mm (2.75 in.) | needle L 70 mm (2.75 in.) |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?