Documenti fondamentali
C61607
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-nitropyridine
99%
Scegli un formato
5 G
24,35 €
25 G
78,50 €
24,35 €
Prezzo di listino48,70 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
24,35 €
25 G
78,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3ClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.54
Beilstein:
124482
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
24,35 €
Prezzo di listino48,70 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
100-103 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C5H3ClN2O2/c6-5-4(8(9)10)2-1-3-7-5/h1-3H
UUOLETYDNTVQDY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
365.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
185 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3