A78608
2-Aminopyrimidine
97%
Sinonimo/i:
2-Pyrimidinamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
122-126 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ncccn1
InChI
1S/C4H5N3/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,(H2,5,6,7)
LJXQPZWIHJMPQQ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3