Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
125 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 340,00 € |
Informazioni su questo articolo
340,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
minoxidil
manufacturer/tradename
USP
mp
272-274 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
NC1=CC(=NC(=N)N1O)N2CCCCC2
InChI
1S/C9H15N5O/c10-7-6-8(12-9(11)14(7)15)13-4-2-1-3-5-13/h6,11,15H,1-5,10H2
InChI key
ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Minoxidil Tablets
- Minoxidil Topical Solution
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| API family minoxidil | API family minoxidil | API family minoxidil | API family - |
| mp 272-274 °C (dec.) (lit.) | mp 272-274 °C (dec.) (lit.) | mp 272-274 °C (dec.) (lit.) | mp 272-274 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Minoxidil
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?