Documenti fondamentali
652032
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trichloropyrimidine
99%
Scegli un formato
1 G
73,30 €
5 G
148,00 €
73,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
73,30 €
5 G
148,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4HCl3N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
73,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.574 (lit.)
Densità
1.6001 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Clc1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C4HCl3N2/c5-2-1-8-4(7)9-3(2)6/h1H
GIKMWFAAEIACRF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>229.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 109.9 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Suman Rao et al.
Cell chemical biology, 26(6), 818-829 (2019-04-16)
Covalent kinase inhibitors, which typically target cysteine residues, represent an important class of clinically relevant compounds. Approximately 215 kinases are known to have potentially targetable cysteines distributed across 18 spatially distinct locations proximal to the ATP-binding pocket. However, only 40