Documenti fondamentali
C31104
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-chloromethyl-1-propene
99%
Sinonimo/i:
1,1-Bis(chloromethyl)ethylene, Methallyl dichloride
Scegli un formato
10 G
161,00 €
50 G
413,00 €
161,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
161,00 €
50 G
413,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH2=C(CH2Cl)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.00
Beilstein:
1560178
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
161,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
3.12 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
896 °F
Limite di esplosione
8.1 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.4753 (lit.)
P. ebollizione
138 °C (lit.)
Punto di fusione
−14 °C (lit.)
Densità
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClCC(=C)CCl
InChI
1S/C4H6Cl2/c1-4(2-5)3-6/h1-3H2
XJFZOSUFGSANIF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Chloro-2-chloromethyl-1-propene can be used in the synthesis of 2,11-bis(methylidene)spermine, an inhibitor of spermine oxidase[1] and branched side chains of conjugated polymers.[2][3] It can also be used in the intermolecular [2+2] photocycloaddition during the total synthesis of (−)-grandisol.[4]
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Diketopyrrolopyrrole?based Conjugated Polymers Bearing Branched Oligo (Ethylene Glycol) Side Chains for Photovoltaic Devices.
Chen X, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 128(35), 10532-10536 (2016)
Enantioselective Intermolecular [2+ 2] Photocycloaddition Reaction of Cyclic Enones and Its Application in a Synthesis of (−)-Grandisol.
Poplata S and Bach T
Journal of the American Chemical Society, 140(9), 3228-3231 (2018)
Synthesis of well-defined three-and four-armed cage-shaped polymers via ?topological conversion? from trefoil-and quatrefoil-shaped polymers.
Satoh Y, et al.
Macromolecules, 50(1), 97-106 (2016)
Synthesis of 2, 11-bis (methylidene) spermine, a new inhibitor of spermine oxidase.
Grigorenko N A, et al.
Russian Journal of Bioorganic Chemistry, 42(4), 423-427 (2016)
Matthew K McBride et al.
Science advances, 4(8), eaat4634-eaat4634 (2018-08-29)
Liquid crystalline (LC) elastomers (LCEs) enable large-scale reversible shape changes in polymeric materials; however, they require intensive, irreversible programming approaches in order to facilitate controllable actuation. We have implemented photoinduced dynamic covalent chemistry (DCC) that chemically anneals the LCE toward
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf