Documenti fondamentali
339512
Sigma-Aldrich
2-Methylene-1,3-propanediol
2-Methylene-1,3-propanediol
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
97%
Scegli un formato
5 G
150,00 €
150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
150,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH2=C(CH2OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Beilstein:
1737653
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.473 (lit.)
P. ebollizione
93-95 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC(=C)CO
InChI
1S/C4H8O2/c1-4(2-5)3-6/h5-6H,1-3H2
JFFYKITVXPZLQS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Hochan Chang et al.
ChemSusChem, 13(19), 5213-5219 (2020-09-24)
Catalytic strategies were developed to synthesize and release chemicals for applications in fine chemicals, such as drugs and polymers, from a biomass-derived chemical, 5-hydroxymethyl furfural (HMF). The combination of the diene and aldehyde functionalities in HMF enabled catalytic production of
Domande
Recensioni
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Filtri attivi
  1. NY
    • Recensione 1
    • Voti 0
    5 su 5 stelle.
    Synthesis of vinyl alcohol precursor for 3+ 2 cycloaddition reaction
    This was a very pure product. This product came in on time and so I was able to carry out my reaction.
    Traduci con Google