Documenti fondamentali
C29002
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-butene
contains sodium/potassium carbonate as stabilizer, 97%
Scegli un formato
5 ML
33,90 €
100 ML
359,00 €
33,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
33,90 €
100 ML
359,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CHClCH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.55
Beilstein:
1679232
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
33,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
liquid
contiene
sodium/potassium carbonate as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. ebollizione
62-65 °C (lit.)
Densità
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(Cl)C=C
InChI
1S/C4H7Cl/c1-3-4(2)5/h3-4H,1H2,2H3
VZGLVCFVUREVDP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-16.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-27 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)