G1253
Xanthan gum from Xanthomonas campestris
Sinonimo/i:
Gum xanthan
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Xanthomonas campestris
Forma fisica
powder
Colore
faint yellow to beige
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C13H10O/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-8H,9H2
GJCOSYZMQJWQCA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1