BR145540
BRAND® funnel short stem, glass
short stem, borosilicate glass, diam. 100 mm
Sinonimo/i:
Funnels
Scegli un formato
9,40 €
Scegli un formato
About This Item
9,40 €
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
for rapid filtration
Produttore/marchio commerciale
BRAND 145540
Diametro
100 mm
Diam. stelo × lung.
10 mm × 100 mm
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)