BR87624
BRAND® PP beaker with spout, low form
volume 3000 mL
Sinonimo/i:
Beakers, Plastics
Scegli un formato
86,80 €
Scegli un formato
About This Item
86,80 €
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Descrizione
in addition to ISO 7056
Caratteristiche
graduations
beaded rim and spout
Produttore/marchio commerciale
BRAND 87624
Volume
3000 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)