Documenti fondamentali
Z740598
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 100 mL, volume 20-80 mL
Scegli un formato
12 EA
81,10 €
81,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
81,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
81,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
subdivision 10 mL
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Campo di misura del volume
20-80 mL
Capacità
100 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
Altre note
Browse all glass beakers
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)