Documenti fondamentali
BR701355
BRAND® 384-well plate, deep well
volume 0.3 mL, polypropylene
Sinonimo/i:
Deep-well Plates, Sample Storage
Scegli un formato
48 EA
382,00 €
382,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
48 EA
382,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
382,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Descrizione
alphanumeric identification system
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
skirt
Confezionamento
pack of 48 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 701355
Misura
384 well
Volume
0.3 mL
Volume d’esercizio
300 μL
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
  • BRAND® 384-well deep well plates are made of high-grade chemically resistant polypropylene.
  • Ideal for use in various automated processes including High-Throughput Screening (HTS), cell and tissue cultures, serial dilutions, reagent transfer, and sample storage down to -80 °C.
  • The raised edges of the well facilitate a secure seal and prevent sample contamination.
  • Stackable - A convenient space-saving option.
  • "V" bottom base ensures optimal sampling.
  • Alphanumeric coding for easy identification.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)