Z374911
PCR multiwell plates
size 384 wells, polypropylene, skirt, non-sterile
Sinonimo/i:
384 multiwell PCR plate, 384 well PCR microplate, 384 well PCR plate, 384 well microtiter plate
Scegli un formato
426,00 €
Scegli un formato
About This Item
426,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
colorless polypropylene
polypropylene
Sterilità
non-sterile
non-sterile
Caratteristiche
skirt
Confezionamento
case of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Sorenson 39620
tecniche
PCR: suitable
Misura
384 wells
Volume pozzetto
40 μL
Volume di lavoro pozzetto
25 μL
Compatibilità
suitable for (PCR, RT-PCR or DNA purification applications)
applicazioni
agriculture
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Virgin polypropylene
- Fully autoclavable
- Certified DNase- and RNase-free
- Wells have thin walls for rapid temperature equilibration and reduced cycle time
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Reverse transcription (RT) is the process of converting RNA to cDNA using a reverse transcriptase enzyme and dNTPs.
Hot Start dNTPs block DNA polymerase until heat activation, enhancing PCR specificity.
Method for amplification of DNA from damaged DNA sources. Particularly useful for DNA extracted from old samples.
Standard qPCR protocol with up to four detection probes at specified concentrations, simplifying reaction setup with LuminoCt ReadyMix.