BR781313
BRAND® PCR tubes
capacity 0.5 mL, green tube, individual, attached flat cap
Sinonimo/i:
PCR, PCR Tubes, Tubes
Scegli un formato
52,34 €
Prezzo di listino55,10 €Risparmia il 5%Scegli un formato
About This Item
52,34 €
Prezzo di listino55,10 €Risparmia il 5%Prodotti consigliati
Materiali
conical bottom
flat cap
green cap
green tube
polypropylene cap
polypropylene tube
Descrizione
thin-walled
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
individual, attached flat cap
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 781313
tecniche
PCR: suitable
Capacità
0.5 mL
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Thin walls for rapid heat transfer
- Tightly closing covers protect samples against evaporation
- Colors available for easy identification of samples
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)