BR73729
BRAND® filter flask, glass, with lateral socket
capacity 2000 mL
Sinonimo/i:
Bottles, Filter flask, Glass
Scegli un formato
172,00 €
Scegli un formato
About This Item
172,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
flat bottom flask
Giunto
joint ST/NS neck33.7 mm
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 73729
Capacità bottiglia
2000 mL
Capacità
2000 mL
Capacità imbuto
2000 mL
Diam. collo
60 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)