Documenti fondamentali
Z174815
Sigma-Aldrich
Aldrich® filter flask
capacity 1000 mL, stopcock for 3-way
Sinonimo/i:
filter flask, filter flasks, filtering flasks, flask filter
Scegli un formato
1 EA
564,00 €
564,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
564,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
564,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
flat bottom flask
Giunto
joint ST/NS neck24/40
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type stopcock
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
1000 mL
Raccordi
stopcock for 3-way
Descrizione generale
1,000 mL, with 3-way glass stopcock. Allows waste solvent to be drained from flask via stopcock without disassembly, thus minimizing breakage. Use with NMR tube cleaners, Gooch crucibles, and Buchner funnels. With threaded 24/40 joint.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)