Documenti fondamentali
BR701358
BRAND® mat cover for deep well plate
volume 0.5 mL
Sinonimo/i:
Accessories, Cover mats, Deep-well Plates, Sample Storage
Scegli un formato
50 EA
341,00 €
341,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
341,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.22
341,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
BRAND 701358
Volume
0.5 mL
Descrizione generale
These cover mats reduce the maximum volume of wells but minimize evaporation.They can be used in conjunction with adhesive sealing films for added protection and containment.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)