AXYP2MLSQCS
Deep well plate
25 ea of, sterile
Sinonimo/i:
Deep well plate
Scegli un formato
194,00 €
Scegli un formato
About This Item
194,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
square bottom clear polypropylene wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt
Confezionamento
case of 25 ea
pack of 25 ea
25 ea of
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc P-2ML-SQ-C-S
Corning P2MLSQCS
Volume massimo
2.2 mL
Misura
96 wells
Tipo di binding
poly-D-lysine coated surface
Applicazioni
- long-term storage
- collecting sample
- In vitro growth chambers
- flow cytometry assays [1]
Caratteristiche e vantaggi
- Provides proper heat-sealing film due to ultra-flat surface
- Endure temperatures as low as -80°C and highly chemical resistant
- Made up of polypropylene
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)