Documenti fondamentali
BR28300
BRAND® pipette tray
PVC, L × W × H 280 mm × 220 mm × 39 mm
Sinonimo/i:
Pipette Trays, Trays
Scegli un formato
1 EA
26,70 €
26,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
26,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
26,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PVC
Produttore/marchio commerciale
BRAND 28300
Lungh. × Largh. × Alt.
280 mm × 220 mm × 39 mm
Descrizione generale
The BRAND® Pipette Tray is made from durable PVC and is designed as an efficient drawer organizer for graduated and bulb pipettes.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)