BR768515
BRAND® pipette tray
PVC, L × W × H 355 mm × 300 mm × 45 mm
Sinonimo/i:
Trays
Scegli un formato
65,70 €
Scegli un formato
About This Item
65,70 €
Prodotti consigliati
Materiali
PVC
Caratteristiche
for small volume pipettes, nine oblong dividers
Produttore/marchio commerciale
BRAND 768515
Lungh. × Largh. × Alt.
355 mm × 300 mm × 45 mm
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)