Documenti fondamentali
Z676020
Manual pipette racks
Manual pipette racks
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
clear acrylic rack
Sinonimo/i:
pipette holder, pipette stand, serological pipette rack
Scegli un formato
1 EA
153,00 €
153,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
153,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122801
NACRES:
NB.01
153,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear acrylic rack
Caratteristiche
Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS20611
Largh. × prof. × alt.
291 mm × 88 mm × 401 mm
Descrizione generale
Angled four shelved compartments keep your 0.1 to 50 mL pipettes or cans within easy reach, while preventing damage and clutter.
Crystal-clear, heavy-duty acrylic model allows viewing from any angle.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Domande
Recensioni
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Filtri attivi
  1. San Diego, CA
    • Recensioni 3
    • Voto 1
    5 su 5 stelle.
    Very durable pipette rack!
    Sturdy acrylic serological pipette rack and angled just right to allow easy access to pipettes and tubes.
    Traduci con Google