Documenti fondamentali
BR23872
BRAND® Compact BLAUBRAND® Automatic Burette with Polyethylene Bottle
class AS, DE-M, brown glass tube, volume 50 mL
Scegli un formato
1 EACH
164,00 €
164,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
164,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
164,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PE bottle (bottle with base)
PTFE stopcock (detachable)
borosilicate glass 3.3
brown glass tube
transparent PVC tube (filling tube)
Caratteristiche
class AS DE-M
subdivision 0.1 mL
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 23872
Campo di misura
accuracy: ±0.05 mL
Volume
50 mL
Capacità
1000 mL capacity(bottle)
Categorie correlate
Descrizione generale
The Modular Automatic Burette Concept! Fast to dismantle and easy to clean. Easy to repair - all individual components replaceable! Class AS, DE-M marking Boro 3.3, detachable PTFE stopcock. DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, Ex). All BLAUBRAND® automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Note legali
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)