Documenti fondamentali
BR148245
BRAND® funnel with internal fluting
diam. 180 mm, stem diam. × L 14 mm × 143 mm
Sinonimo/i:
Funnels
Scegli un formato
1 EA
19,60 €
19,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
19,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
19,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
BRAND 148245
Diametro
180 mm
Diam. stelo × lung.
14 mm × 143 mm
Descrizione generale
The BRAND® Funnel with Internal Fluting is designed for efficient liquid transfer and filtration in laboratory settings. Made from high-quality polypropylene (PP), this funnel features a short, wide stem that enhances flow rates and minimizes the risk of clogging. The internal fluting allows for improved liquid movement, ensuring a smooth and rapid transfer of substances.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)