Documenti fondamentali
CLS6120P30
Corning® plain funnel, reusable
polypropylene
Sinonimo/i:
conical funnel, squibb separatory funnels
Scegli un formato
24 EA
24,30 €
24,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
24 EA
24,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
24,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Descrizione
with short stem
Confezionamento
pack of 24 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 6120P-30
Diametro
30 mm
Lungh. stelo × alt. × D.E.
25 mm × 45 mm × 1.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Durable polypropylene funnels are translucent and allow safe and easy transfers of solids or liquids from one vessel to another.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)