Documenti fondamentali
BR143357
BRAND® tubing
I.D. 4, O.D. 7, W 1.5 mm
Sinonimo/i:
Tubing
Scegli un formato
25 M
92,50 €
92,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 M
92,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
92,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
silicone
Produttore/marchio commerciale
BRAND 143357
Diam. int.
4
Lunghezza
25 m
D.E.
7
Larghezza
1.5 mm
Descrizione generale
The BRAND® tubing is translucent, allowing for easy monitoring of fluid flow. It is autoclavable at 121 °C, making it suitable for sterilization in laboratory settings. However, it is important to note that the tubing has limited chemical resistance when used with concentrated acids, so caution should be exercised in such applications.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)