Documenti fondamentali
BLN00015
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Scegli un formato
1 G
1.060,00 €
1.060,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
1.060,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4ClN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
1.060,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Stringa SMILE
Clc1nccc2[nH]ncc12
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-6-4-3-9-10-5(4)1-2-8-6/h1-3H,(H,9,10)
FUXZQGSDRGDYGX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)