655155
4-Methoxyphenethyl bromide
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.560 (lit.)
P. eboll.
94-96 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.3763 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C9H11BrO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
OXHPTABOQVHKLN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available