Documenti fondamentali
BAH368090050
SP Bel-Art® Ellipso-Spoon and Spatula Sampler
stainless steel, bowl capacity 70 mL, L 50 cm
Sinonimo/i:
Lab Scoop, curved laboratory spatula, curved laboratory spoon, spoon
Scegli un formato
1 EACH
110,00 €
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
110,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H36809-0050
Lunghezza
50 cm
bowl W × L
28 mm × 65 mm
Capacità recipiente
70 mL
handle diam.
8 mm
Descrizione generale
This utensil′s specially curved shape permits contact with all corners of bottles and containers; therefore, no loss of material occurs.
Caratteristiche e vantaggi
  • Crystals, powders, granulated and solid substances, and even thick liquids are easily retrieved and never fall back into the container
  • Includes a spoon end and a spatula end
  • Made of polished 304 grade stainless steel
Note legali
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)