Documenti fondamentali
Z177962
Scienceware® chemical spoons
L 30 cm
Sinonimo/i:
laboratory spatula, laboratory spoon
Scegli un formato
2 EA
99,50 €
99,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
99,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
99,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H36729-0030
Lunghezza
30 cm
Misura estremità a cucchiaio
2.0 mL , small
8.0 mL , large
Descrizione generale
Double-ended with large-size spoon on one end and small spoon on the other. Solid, rounded connecting shaft.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8