Documenti fondamentali
Z177849
Scienceware® Ellipso-Spoon® sampler
L 15 cm
Sinonimo/i:
curved laboratory spatula, laboratory spoon
Scegli un formato
1 EA
38,50 €
38,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
38,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
38,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H368060015
Lunghezza
15 cm
Descrizione generale
Special curved shape permits contact with all corners of vessels, bottles, or containers. No corner out of reach and no loss of materials. Handles crystals, powders, granulated and solid substances, even thick liquids or delicate substances. SS, will not bend. Has both spoon end and spatula end.
Note legali
Ellipso-Spoon is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7