BAH189210000
Scienceware® vial, bottle, and tube rack
Holds 12 x 33 mm tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
Holds 12 x 33 mm tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H18921-0000
Lungh. × Largh. × Alt.
26.7 cm × 10.2 cm × 5.3 cm
Misura
267x102x53 mm
Descrizione generale
- 12 wells; 4 with open fronts for complete viewing of contents
- 33mm diameter wells
- Stable, heavy duty polypropylene construction
- Heat and chemical resistant; autoclavable at 121°C (250°F)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)