133396
1,2-Dibromotetrachloroethane
97%
Sinonimo/i:
1,2-Dibromo-1,1,2,2-tetrachloroethane, DBTCE
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
215-220 °C (dec.) (lit.)
Densità
2.713 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(Cl)(Br)C(Cl)(Cl)Br
InChI
1S/C2Br2Cl4/c3-1(5,6)2(4,7)8
WJUKOGPNGRUXMG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3